Stampa…
6-Fluoro-o-toluic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9286-1G PC9286-25G PC9286-5G
APOSPC9286-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9286-1G APOSPC9286-25G APOSPC9286-5G
6-Fluoro-o-toluic acid 98%
6-Fluoro-o-toluic acid
Formula: C₈H₇FO₂
Punto di fusione: 119…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658162
CAS Number: 90259-27-1