Stampa…
2-Fluoro-6-methylbenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-6-tolualdehyde, 6-Fluoro-o-tolualdehyde, 6-Fluoro-o-tolylaldehyde
PC9285-1G PC9285-25G PC9285-5G
APOSPC9285-1GEA 46.6 EUR
APOSPC9285-1G APOSPC9285-25G APOSPC9285-5G
2-Fluoro-6-methylbenzaldehyde 98%
2-Fluoro-6-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇FO
Peso molecolare: 138,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258962
CAS Number: 117752-04-2