Stampa…
3-Bromo-5-fluorophenylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(3-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid
PC9278-1G PC9278-5G PC9278-25G
APOSPC9278-1GEA 52.4 EUR
APOSPC9278-1G APOSPC9278-5G APOSPC9278-25G
3-Bromo-5-fluorophenylacetic acid 98%
3-Bromo-5-fluorophenylacetic acid
Formula: C₈H₆BrFO₂
Peso molecolare: 233,0300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258961
CAS Number: 202000-99-5