Stampa…
3-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(3-bromo-5-fluorophenyl)ethanenitrile, Benzeneacetonitrile, 3-bromo-5-fluoro-, 2-(3-bromo-5-fluorophenyl)acetonitrile
PC9277-1G PC9277-5G
APOSPC9277-1GEA 75.4 EUR
APOSPC9277-1G APOSPC9277-5G
3-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile 98%
3-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile
Formula: C₈H₅BrFN
Peso molecolare: 214.037 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258960
CAS Number: 305800-58-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III