α,3-Dibromo-5-fluorotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC9276-1G
PC9276-5G
PC9276-25G
APOSPC9276-1GEA
21.9
EUR
APOSPC9276-1G
APOSPC9276-5G
APOSPC9276-25G
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene 98%
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene
Formula:
C₇H₅Br₂F Flash Pt: 106 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09258959 CAS Number: 216755-57-6 UN: 3261 ADR: 8,III |