Stampa…
Triethyloxonium hexafluorophosphate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC9262-25G PC9262-5G
APOSPC9262-25GEA 799 EUR
APOSPC9262-25G APOSPC9262-5G
Triethyloxonium hexafluorophosphate
Triethyloxonium hexafluorophosphate
Formula: C₆H₁₅F₆OP
Punto di fusione: 145 °C
Flash Pt: 57 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 17950-40-2
EINECS: 241-876-6
UN: 2925
ADR: 4.1+8,II