Stampa…
2-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9261-1G PC9261-250MG
APOSPC9261-1GEA 205 EUR
APOSPC9261-1G APOSPC9261-250MG
2-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
2-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formula: C₇H₃F₃N₂
Peso molecolare: 172,11 g/mol
Densità: 1,3473 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08741366
CAS Number: 870066-15-2