Pentafluorophenyl sulphide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂F₁₀S Punto di fusione: 86…88 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000293 CAS Number: 1043-50-1 |