3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₃F₃N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03412207 CAS Number: 20566-80-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |