Stampa…
4-Amino-3-methylbenzotrifluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
PC9254-10G PC9254-1G PC9254-5G
APOSPC9254-10GEA 608 EUR
APOSPC9254-10G APOSPC9254-1G APOSPC9254-5G
4-Amino-3-methylbenzotrifluoride 97%
4-Amino-3-methylbenzotrifluoride
Formula: C₈H₈F₃N
Peso molecolare: 175,15 g/mol
Punto di ebollizione: 98…99 °C/13mmHg
Punto di fusione: 20…25 °C
Densità: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 84 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03701068
CAS Number: 67169-22-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III