1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl dichloromethyl ether 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC9252-25G
PC9252-5G
APOSPC9252-25GEA
143
EUR
APOSPC9252-25G
APOSPC9252-5G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl dichloromethyl ether 98%
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl dichloromethyl ether
Formula:
C₄H₂Cl₂F₆O Punto di ebollizione: 98 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094547 CAS Number: 56860-82-3 |