Stampa…
3-Fluoro-2-formylpyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9249-1G PC9249-25G PC9249-5G
APOSPC9249-1GEA 24.4 EUR
APOSPC9249-1G APOSPC9249-25G APOSPC9249-5G
3-Fluoro-2-formylpyridine 97%
3-Fluoro-2-formylpyridine
Formula: C₆H₄FNO
Punto di fusione: 51…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781234
CAS Number: 31224-43-8