Stampa…
6-Fluorosalicylaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-6-hydroxybenzaldehyde
PC9248-5G PC9248-1G PC9248-10G
APOSPC9248-5GEA 64 EUR
APOSPC9248-5G APOSPC9248-1G APOSPC9248-10G
6-Fluorosalicylaldehyde 97%
6-Fluorosalicylaldehyde
Formula: C₇H₅FO₂
Peso molecolare: 140,11 g/mol
Punto di fusione: 34…39 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01090996
CAS Number: 38226-10-7