Stampa…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9243-1G PC9243-5G
APOSPC9243-1GEA 16.1 EUR
APOSPC9243-1G APOSPC9243-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₀H₆F₄O₂
Peso molecolare: 234,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236293
CAS Number: 247113-91-3