Stampa…
2,3,5-Trifluorobenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9241-25G PC9241-5G
APOSPC9241-25GEA 0 EUR
APOSPC9241-25G APOSPC9241-5G
2,3,5-Trifluorobenzyl alcohol 97%
2,3,5-Trifluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅F₃O
Peso molecolare: 162,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00083542
CAS Number: 67640-33-9