Stampa…
3-(Trifluoromethoxy)thiophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Trifluoromethoxy)benzenethiol, 3-(Trifluoromethoxy)benzene-1-thiol
PC9232-1G PC9232-5G
APOSPC9232-1GEA 74.1 EUR
APOSPC9232-1G APOSPC9232-5G
3-(Trifluoromethoxy)thiophenol 97%
3-(Trifluoromethoxy)thiophenol
Formula: C₇H₅F₃OS
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01320799
CAS Number: 220239-66-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III