Stampa…
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9221-1G PC9221-500MG PC9221-5G
APOSPC9221-1GEA 234 EUR
APOSPC9221-1G APOSPC9221-500MG APOSPC9221-5G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoline 95%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₅ClF₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08741354
CAS Number: 25199-86-4