Stampa…
3-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
PC9220-1G PC9220-250MG PC9220-5G
APOSPC9220-1GEA 48.1 EUR
APOSPC9220-1G APOSPC9220-250MG APOSPC9220-5G
3-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 99%
3-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid
Formula: C₇H₄F₃NO₂
Peso molecolare: 191,11 g/mol
Punto di fusione: 212…215 °C
Densità: 0,939 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234940
CAS Number: 590371-38-3