2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₃ClF₃NO₂ Punto di fusione: 173…178 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08741353 CAS Number: 505084-59-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |