4-Fluoro-3-iodobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄FIO₂ Punto di fusione: 173…175 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03788556 CAS Number: 403-18-9 |