Stampa…
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC9216-1G PC9216-5G PC9216-10G
APOSPC9216-1GEA 33.5 EUR
APOSPC9216-1G APOSPC9216-5G APOSPC9216-10G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅F₄N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236305
CAS Number: 247113-90-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III