Stampa…
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC9213-1G PC9213-5G
APOSPC9213-1GEA 53.9 EUR
APOSPC9213-1G APOSPC9213-5G
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole 96%
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Formula: C₈H₆F₃N₃
Peso molecolare: 201,15 g/mol
Punto di fusione: 185…189 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632182
CAS Number: 3671-66-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III