Stampa…
4-Amino-6-(trifluoromethyl)quinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-(Trifluoromethyl)quinolin-4-amine
PC9212-500MG PC9212-250MG
APOSPC9212-500MGEA 0 EUR
APOSPC9212-500MG APOSPC9212-250MG
4-Amino-6-(trifluoromethyl)quinoline
4-Amino-6-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₇F₃N₂
Peso molecolare: 212,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00278781
CAS Number: 247113-89-9