Ethyl-3-{[3-(trifluoromethyl)benzoyl]amino}-1H-indole-2-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Ethyl 3-[3-(trifluoromethyl)benzamido]-1H-indole-2-carboxylate
PC9211-1G
PC9211-500MG
APOSPC9211-1GEA
633
EUR
APOSPC9211-1G
APOSPC9211-500MG
Ethyl-3-{[3-(trifluoromethyl)benzoyl]amino}-1H-indole-2-carboxylate 97%
Ethyl-3-{[3-(trifluoromethyl)benzoyl]amino}-1H-indole-2-carboxylate
Formula:
C₁₉H₁₅F₃N₂O₃ Peso molecolare: 376,34 g/mol Punto di fusione: 212…214 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00794680 CAS Number: 338968-28-8 |