Stampa…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9210-1G PC9210-5G
APOSPC9210-1GEA 195 EUR
APOSPC9210-1G APOSPC9210-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₉H₆BrF₃O₂
Punto di fusione: 92…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 914637-17-5