Stampa…
1-(4-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9205-1G PC9205-5G
APOSPC9205-1GEA 14.7 EUR
APOSPC9205-1G APOSPC9205-5G
1-(4-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
1-(4-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Formula: C₈H₁₁ClFN₅
Peso molecolare: 231,66 g/mol
Punto di fusione: 212…216 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051986
CAS Number: 16018-83-0