Stampa…
4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9200-1G PC9200-5G
APOSPC9200-1GEA 14.7 EUR
APOSPC9200-1G APOSPC9200-5G
4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde 97%
4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Formula: C₁₄H₁₀ClFO₂
Punto di fusione: 78…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052227
CAS Number: 172932-10-4