Stampa…
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC9199-25G PC9199-5G
APOSPC9199-25GEA 234 EUR
APOSPC9199-25G APOSPC9199-5G
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine 98%
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine
Formula: C₆H₃F₃IN
Peso molecolare: 272,99 g/mol
Punto di fusione: 79…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08741351
CAS Number: 100366-75-4