3-Bromo-2-fluoro-5-methylpyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Bromo-2-fluoro-5-picoline
PC9195-100G
PC9195-10G
PC9195-25G
APOSPC9195-100GEA
412
EUR
APOSPC9195-100G
APOSPC9195-10G
APOSPC9195-25G
3-Bromo-2-fluoro-5-methylpyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-methylpyridine
Formula:
C₆H₅BrFN Peso molecolare: 190,01 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03095305 CAS Number: 17282-01-8 |