Stampa…
3-Amino-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC9194-10G PC9194-1G PC9194-5G
APOSPC9194-10GEA 132 EUR
APOSPC9194-10G APOSPC9194-1G APOSPC9194-5G
3-Amino-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid 97%
3-Amino-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid
Formula: C₈H₆F₃NO₂
Peso molecolare: 205,1340 g/mol
Punto di fusione: 198,6…205 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784307
CAS Number: 125483-00-3