Stampa…
2-Fluoro-4-methoxybenzoyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9192-5G PC9192-1G
APOSPC9192-5GEA 357 EUR
APOSPC9192-5G APOSPC9192-1G
2-Fluoro-4-methoxybenzoyl chloride 95%
2-Fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Formula: C₈H₆ClFO₂
Punto di fusione: 40…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08146649
CAS Number: 321-24-4