Stampa…
(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-4-methoxyphenylacetic acid
PC9191-1G PC9191-5G
APOSPC9191-1GEA 24.8 EUR
APOSPC9191-1G APOSPC9191-5G
(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
Formula: C₉H₉FO₃
Peso molecolare: 184,17 g/mol
Punto di fusione: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06800744
CAS Number: 883531-28-0