Stampa…
2-Fluoro-3-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9190-100G PC9190-25G
APOSPC9190-100GEA 358 EUR
APOSPC9190-100G APOSPC9190-25G
2-Fluoro-3-nitropyridine
2-Fluoro-3-nitropyridine
Formula: C₅H₃FN₂O₂
Punto di ebollizione: 109…110 °C/10mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095068
CAS Number: 1480-87-1