Stampa…
3-Amino-2-fluoropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9189-1G PC9189-5G
APOSPC9189-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9189-1G APOSPC9189-5G
3-Amino-2-fluoropyridine
3-Amino-2-fluoropyridine
Formula: C₅H₅FN₂
Densità: 1,212 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095248
CAS Number: 1597-33-7