Stampa…
1,2,2-Trifluoro-2-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethanesulphonic acid sultone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)-1,2-oxathietane 2,2-dioxide
PC9181-25G PC9181-5G
APOSPC9181-25GEA 619 EUR
APOSPC9181-25G APOSPC9181-5G
1,2,2-Trifluoro-2-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethanesulphonic acid sultone 95%
1,2,2-Trifluoro-2-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethanesulphonic acid sultone
Formula: C₃F₆O₃S
Peso molecolare: 230,09 g/mol
Punto di ebollizione: 46,5 °C
Densità: 1,667 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082475
CAS Number: 773-15-9
UN: 3265
ADR: 8,III