Stampa…
2-Chloro-5-fluoronicotinic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9179-5G PC9179-25G PC9179-100G
APOSPC9179-5GEA 14.7 EUR
APOSPC9179-5G APOSPC9179-25G APOSPC9179-100G
2-Chloro-5-fluoronicotinic acid 96%
2-Chloro-5-fluoronicotinic acid
Formula: C₆H₃ClFNO₂
Peso molecolare: 175,5449 g/mol
Punto di fusione: 141…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03092932
CAS Number: 38186-88-8