Stampa…
2,2-Difluorocyclopropylamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9178-1G PC9178-250MG
APOSPC9178-1GEA 274 EUR
APOSPC9178-1G APOSPC9178-250MG
2,2-Difluorocyclopropylamine hydrochloride
2,2-Difluorocyclopropylamine hydrochloride
Formula: C₃H₆ClF₂N
Peso molecolare: 129,54 g/mol
Punto di fusione: 145 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07777150
CAS Number: 105614-25-3