Stampa…
2-Chloro-5-fluorobenzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC9177-5G PC9177-1G PC9177-25G
APOSPC9177-5GEA 118 EUR
APOSPC9177-5G APOSPC9177-1G APOSPC9177-25G
2-Chloro-5-fluorobenzylamine 97%
2-Chloro-5-fluorobenzylamine
Formula: C₇H₇ClFN
Peso molecolare: 159,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06213626
CAS Number: 202522-23-4