Stampa…
4-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9173-5G PC9173-1G PC9173-10G
APOSPC9173-5GEA 75.7 EUR
APOSPC9173-5G APOSPC9173-1G APOSPC9173-10G
4-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrF₂O₂
Peso molecolare: 236,9983 g/mol
Punto di fusione: 195…196 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07368121
CAS Number: 194804-91-6