4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₃BrF₂O Punto di fusione: 61…65 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09258953 CAS Number: 644985-24-0 |