Stampa…
4-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methyl-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC9163-1G PC9163-5G PC9163-25G
APOSPC9163-1GEA 14.7 EUR
APOSPC9163-1G APOSPC9163-5G APOSPC9163-25G
4-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride 97%
4-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₈H₆F₃NO₂
Peso molecolare: 205,1300 g/mol
Punto di ebollizione: 76…78 °C/8mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272402
CAS Number: 65754-26-9