Stampa…
4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9161-1G PC9161-5G
APOSPC9161-1GEA 102 EUR
APOSPC9161-1G APOSPC9161-5G
4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid
4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BFNO₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08277236
CAS Number: 352530-22-4