Stampa…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9160-1G PC9160-5G
APOSPC9160-1GEA 58 EUR
APOSPC9160-1G APOSPC9160-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BBrF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD08532500
CAS Number: 959997-88-7