Stampa…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinoline
Fornitore: Apollo Scientific
PC9154-1G PC9154-250MG PC9154-500MG PC9154-2.5G
APOSPC9154-1GEA 274 EUR
APOSPC9154-1G APOSPC9154-250MG APOSPC9154-500MG APOSPC9154-2.5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinoline
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₅BrF₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458129
CAS Number: 590372-17-1