Stampa…
4-(Trifluoromethyl)quinoline-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC9151-1G PC9151-50MG PC9151-250MG PC9151-500MG
APOSPC9151-1GEA 352 EUR
APOSPC9151-1G APOSPC9151-50MG APOSPC9151-250MG APOSPC9151-500MG
4-(Trifluoromethyl)quinoline-2-carboxylic acid
4-(Trifluoromethyl)quinoline-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₆F₃NO₂
Peso molecolare: 241,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06796588
CAS Number: 588702-67-4