3-(Trifluoromethyl)quinoline-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC9148-1G
PC9148-50MG
PC9148-250MG
PC9148-500MG
PC9148-2.5G
PC9148-5G
APOSPC9148-1GEA
432
EUR
APOSPC9148-1G
APOSPC9148-50MG
APOSPC9148-250MG
APOSPC9148-500MG
APOSPC9148-2.5G
APOSPC9148-5G
3-(Trifluoromethyl)quinoline-4-carboxylic acid
3-(Trifluoromethyl)quinoline-4-carboxylic acid
Formula:
C₁₁H₆F₃NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08458858 CAS Number: 588702-65-2 |