Stampa…
4-Fluoro-3-nitrophenyl methyl sulphone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-5-methylsulphonylnitrobenzene, 1-Fluoro-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
PC9145-25G PC9145-5G
APOSPC9145-25GEA 58.2 EUR
APOSPC9145-25G APOSPC9145-5G
4-Fluoro-3-nitrophenyl methyl sulphone
4-Fluoro-3-nitrophenyl methyl sulphone
Formula: C₇H₆FNO₄S
Punto di fusione: 148…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00025066
CAS Number: 453-72-5