Stampa…
2-Fluoro-5-methylphenyl isocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Fluoro-2-isocyanato-4-methylbenzene, 4-Fluoro-3-isocyanatotoluene, 2-Fluoro-5-methylphenylisocyanate
PC9143-1G PC9143-25G PC9143-5G
APOSPC9143-1GEA 23.4 EUR
APOSPC9143-1G APOSPC9143-25G APOSPC9143-5G
2-Fluoro-5-methylphenyl isocyanate
2-Fluoro-5-methylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₈H₆FNO
Peso molecolare: 151,14 g/mol
Punto di ebollizione: 192 °C
Densità: 1,159 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00673050
CAS Number: 190774-50-6