Stampa…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9139-1G PC9139-5G
APOSPC9139-1GEA 52.2 EUR
APOSPC9139-1G APOSPC9139-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formula: C₇H₃ClF₃NO₂
Punto di fusione: 157…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458125
CAS Number: 590371-81-6