Stampa…
5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9138-1G PC9138-5G
APOSPC9138-1GEA 24.8 EUR
APOSPC9138-1G APOSPC9138-5G
5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 97%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₄F₃NO₂
Punto di fusione: 184…189 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07774128
CAS Number: 131747-40-5